3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-fluorobenzene, α,3-Dichloro-4-fluorotoluene
PC9555-1G PC9555-25G PC9555-5G
APOSPC9555-1GEA 22 EUR
APOSPC9555-1G APOSPC9555-25G APOSPC9555-5G
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.019 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701044
CAS nummer: 2994-69-6
UN: 3265
ADR: 8 III