2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 281 EUR
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Smeltpunt: 224…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458146
CAS nummer: 1209843-32-2