2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 257 EUR
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Smeltpunt: >230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458147
CAS nummer: 1210224-35-3