3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethynyl-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC9568-1G PC9568-5G PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA 46.8 EUR
APOSPC9568-1G APOSPC9568-5G APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458148
CAS nummer: 866683-57-0
UN: 1993
ADR: 3,III