4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 22 EUR
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Smeltpunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458150
CAS nummer: 153505-37-4