1-Bromo-1-fluoroethene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9606-25G PC9606-5G
APOSPC9606-25GEA 725 EUR
APOSPC9606-25G APOSPC9606-5G
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
1-Bromo-1-fluoroethene
Formule: C₂H₂BrF
Kookpunt: 6,8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038866
CAS nummer: 420-25-7
UN: 3161
ADR: 2.1,