3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Epoxy-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane, 2,2-Bis(trifluoromethyl)oxirane
PC9626-25G PC9626-1G PC9626-5G
APOSPC9626-25GEA 913 EUR
APOSPC9626-25G APOSPC9626-1G APOSPC9626-5G
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide
Formule: C₄H₂F₆O
Kookpunt: 41…42 °C
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784232
CAS nummer: 31898-68-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM