4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9635-100MG PC9635-250MG
APOSPC9635-100MGEA 22 EUR
APOSPC9635-100MG APOSPC9635-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₁H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269571
CAS nummer: 158715-14-1