tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro(difluoro)acetic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-chloro-2,2-difluoroethanoate
PC9651-25G PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA 357 EUR
APOSPC9651-25G APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Formule: C₆H₉ClF₂O₂
Kookpunt: 65…70 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153088
CAS nummer: 167308-43-2