N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9658-1G PC9658-250MG
APOSPC9658-1GEA 259 EUR
APOSPC9658-1G APOSPC9658-250MG
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772873
CAS nummer: 857284-26-5