2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 281 EUR
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Smeltpunt: 225…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458153
CAS nummer: 1211414-44-6