2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 35.1 EUR
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅F₂N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436095
CAS nummer: 837364-94-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III