2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9729-25G PC9729-5G
APOSPC9729-25GEA 965 EUR
APOSPC9729-25G APOSPC9729-5G
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene
Formule: C₄H₄F₄
Kookpunt: 29…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784201
CAS nummer: 721946-02-7