4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9730-1G PC9730-5G PC9730-25G
APOSPC9730-1GEA 22 EUR
APOSPC9730-1G APOSPC9730-5G APOSPC9730-25G
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆ClFN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06245512
CAS nummer: 64172-78-7