(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 680 EUR
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₂BrF₃
MW: 174.947 g/mol
Kookpunt: 57…58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04037239
CAS nummer: 149597-48-8