Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Perfluorotriglyme, Perfluoro(triethylene glycol dimethyl ether), 1,1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12,12-Octadecafluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 118 EUR
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Formule: C₈F₁₈O₄
MW: 502.054 g/mol
Kookpunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458174
CAS nummer: 64028-04-2