Perfluorodiglyme 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9776-10G PC9776-5G PC9776-1G
APOSPC9776-10GEA 124 EUR
APOSPC9776-10G APOSPC9776-5G APOSPC9776-1G
Perfluorodiglyme 98%
Perfluorodiglyme
Formule: C₆F₁₄O₃
Kookpunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458175
CAS nummer: 40891-99-4