3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 366 EUR
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₀H₉F₆N
Kookpunt: 6,5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038875
CAS nummer: 187085-97-8