1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9840-2G PC9840-10G
APOSPC9840-2GEA 184 EUR
APOSPC9840-2G APOSPC9840-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine dihydrochloride
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClFN₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973341
CAS nummer: 1049733-74-5