3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
PC9893-25G PC9893-5G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 97.9 EUR
APOSPC9893-25G APOSPC9893-5G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236591
CAS nummer: 203302-92-5