2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC99017-1G PC99017-5G
APOSPC99017-1GEA 333 EUR
APOSPC99017-1G APOSPC99017-5G
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₃FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17222275
CAS nummer: 1267002-57-2