1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC99019-1G PC99019-5G
APOSPC99019-1GEA 211 EUR
APOSPC99019-1G APOSPC99019-5G
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene
Formule: C₇H₅F₂IS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32707289
CAS nummer: 2484889-05-4