2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC99027-1G PC99027-500MG
APOSPC99027-1GEA 419 EUR
APOSPC99027-1G APOSPC99027-500MG
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₄H₂₀BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18732629
CAS nummer: 2246867-37-6