2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 141 EUR
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368678
CAS nummer: 886762-79-4