2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 45.4 EUR
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368780
CAS nummer: 307975-03-7