4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 77.5 EUR
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368785
CAS nummer: 886762-67-0