3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9926-1G
PC9926-5G
APOSPC9926-1GEA
73
EUR
APOSPC9926-1G
APOSPC9926-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
Formule:
C₈H₆BrF₃O Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD07368791 CAS nummer: 887266-91-3 |