4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
PC9934-1G PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA 402 EUR
APOSPC9934-1G APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₈ClFO₃S
MW: 286.707 g/mol
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631868
CAS nummer: 192329-91-2
UN: 3261
ADR: 8 III