2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Acetylamino)-3-fluorobenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-fluorophenyl)acetamide, N-Acetyl-3-fluoroanthranilic acid
PC9979-1G PC9979-500MG
APOSPC9979-1GEA 526 EUR
APOSPC9979-1G APOSPC9979-500MG
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094569
CAS nummer: 550346-18-4