3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 220 EUR
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569437
CAS nummer: 149739-52-6