3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 106 EUR
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Smeltpunt: 162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569436
CAS nummer: 362601-71-6