3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9992-250MG PC9992-1G
APOSPC9992-250MGEA 65.8 EUR
APOSPC9992-250MG APOSPC9992-1G
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091526
CAS nummer: 474707-71-6