3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9993-250MG PC9993-1G
APOSPC9993-250MGEA 43.8 EUR
APOSPC9993-250MG APOSPC9993-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940429
CAS nummer: 474707-70-5