VWR®, PC-erlenmeyerschudkolven
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
214-0451EA 127 EUR
214-0451 214-0452 214-0453 214-0476 214-0477 214-0478 214-0479 214-0446 214-0447 214-0480 214-0481 214-0450 214-0448 214-0449
VWR®, PC-erlenmeyerschudkolven
Kolven Erlenmeyers
VWR® PC-erlenmeyer-schudkolven bieden uitstekende optische helderheid en mechanische sterkte. Ze zijn ideaal voor schudcultuurtoepassingen en opslag.
  • Temperatuurbereik: –80 tot +121 °C
  • In tegenstelling tot glas breken kolven niet als ze vallen
  • Ingegoten schaalverdeling voor nauwkeurigheid
  • Optie voor ventilatiedop voor continue gasuitwisseling, waarbij de steriliteit wordt gegarandeerd en lekkage wordt voorkomen
  • Niet-cytotoxisch, DNase/RNase-vrij en niet-pyrogeen
  • Gesteriliseerd door bestraling SAL10-6 (ISO11137)
  • Houdbaarheid: 3 jaar na productiemaand
Gefabriceerd in een klasse 100.000 kameromgeving onder ISO 13485 en ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.
Bestelinformatie: Verkrijgbaar met plug-afdichtdop of ontluchtingsdop.
Verpakking: Afzonderlijk verpakt Drievoudige zakken, individueel verpakt voor VWR® 2L-3L-5L PC-erlenmeyers.