Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, certified
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BI1013-1G BI1013-250MG BI1013-500MG BI1013-5G
APOSBI1013-1GEA 233 EUR
APOSBI1013-1G APOSBI1013-250MG APOSBI1013-500MG APOSBI1013-5G
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, certified
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester
Formule: C₁₅H₂₁Cl₂FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144318
CAS nummer: 81406-37-3