Succinimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrrolidine-2,5-dione
BI224-1KG BI224-500G BI224-2.5KG
APOSBI224-1KGEA 43.8 EUR
APOSBI224-1KG APOSBI224-500G APOSBI224-2.5KG
Succinimide
Succinimide
Formule: C₄H₅NO₂
Kookpunt: 285…290 °C
Smeltpunt: 121…126 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005495
CAS nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6