Barnsteenzuur
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
BI225-1KG
BI225-2.5KG
BI225-250G
APOSBI225-1KGEA
110
EUR
APOSBI225-1KG
APOSBI225-2.5KG
APOSBI225-250G
Barnsteenzuur
Barnsteenzuur
Formule:
HOOCCH₂CH₂COOH Kookpunt: 235 °C Smeltpunt: 184…186 °C Dichtheid: 1,564 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002789 CAS nummer: 110-15-6 |