Xylan (from beechwood)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BI3856-100G BI3856-25G BI3856-10G
APOSBI3856-100GEA 285 EUR
APOSBI3856-100G APOSBI3856-25G APOSBI3856-10G
Xylan (from beechwood)
Xylan
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082148
CAS nummer: 9014-63-5
EINECS: 232-760-6