Fluconazole, watervrij
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 22 EUR
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazole, watervrij
Fluconazole
Formule: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274549
CAS nummer: 86386-73-4