L-(-)-Fucose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
BI3933-10G BI3933-25G BI3933-50G
APOSBI3933-10GEA 132 EUR
APOSBI3933-10G APOSBI3933-25G APOSBI3933-50G
L-(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069812
CAS nummer: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7