Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane hydrochloride
BI5923-100G BI5923-250G BI5923-500G
APOSBI5923-100GEA 110 EUR
APOSBI5923-100G APOSBI5923-250G APOSBI5923-500G
Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Bis-TRIS hydrochloride
  • Buffer
Formule: C₈H₂₀NO₅Cl
MW: 245.7 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00171252
CAS nummer: 124763-51-5