HEPES hemisodium salt ≥96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BI5940-100G BI5940-25G BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA 71.6 EUR
APOSBI5940-100G APOSBI5940-25G APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (By Karl Fischer) <3.0%
  • pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Formule: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036463
CAS nummer: 103404-87-1