HEPES sodium salt ≥96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
BI6856-100G BI6856-25G BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA 40.9 EUR
APOSBI6856-100G APOSBI6856-25G APOSBI6856-500G
HEPES sodium salt ≥96%
HEPES sodium salt
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Formule: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036463
CAS nummer: 75277-39-3