Cilostazol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
BI7396-1G BI7396-5G BI7396-25G
APOSBI7396-1GEA 22 EUR
APOSBI7396-1G APOSBI7396-5G APOSBI7396-25G
Cilostazol
Cilostazol
Formule: C₂₀H₂₇N₅O₂
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00866780
CAS nummer: 73963-72-1