1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BI7566-250MG BI7566-1G BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 22 EUR
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-1G APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Opgelet: Store under Argon.
Formule: C₈H₁₀S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004872
CAS nummer: 105-09-9