3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethylene Glycol Bis(2-mercaptoethyl) Ether, 1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
BI7569-100G BI7569-500G
APOSBI7569-100GEA 117 EUR
APOSBI7569-100G APOSBI7569-500G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Formule: C₆H₁₄O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015873
CAS nummer: 14970-87-7