2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 92.1 EUR
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193.10 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039650
CAS nummer: 59293-67-3