HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulphonic acid) free acid ≥99.5%, Ultrapure
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
BI8181-1KG
BI8181-100G
BI8181-250G
APOSBI8181-1KGEA
93.5
EUR
APOSBI8181-1KG
APOSBI8181-100G
APOSBI8181-250G
HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulphonic acid) free acid ≥99.5%, Ultrapure
HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 6.8 - 8.2
- Heavy metals: <1 ppm
- pKa @ 20°C: 7.55 +/- 0.2
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S Smeltpunt: 238…240 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006158 CAS nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 |