Alloxan monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA0118-100G BIA0118-250G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 214 EUR
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-250G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formule: C₄H₄N₂O₅
Smeltpunt: 255 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006031
CAS nummer: 2244-11-3