(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
BIA0120-100G BIA0120-50G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 29.2 EUR
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Kookpunt: 174…176 °C
Dichtheid: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064412
CAS nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8 II